Learn More
Chlorhydrate de lévamisole, TRC
Code produit 30474742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474742 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474742 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL331100100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Levamisole Hydrochloride
CAS 16595-80-5
Formule moléculaire C11 H12 N2 S . Cl H
Quantité 100 mg
Synonyme Levamisole Hydrochloride, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, hydrochloride (1:1), (6S)-, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (-)- (8CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (6S)- (9CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (S)-, (-)-Levamisole hydrochloride, Ascaridil, Century-Ace, Citarin L, Decaris, Dekaris, Ergamisol, Ergamisole, KW 2LE-T, L-Narpenol, Levacide, Levadin, Levasole, Levomysol hydrochloride, Meglum, NSC 177023, Nemicide, Nilverm forte, R 12654, Ripercol L, Solaskil, Spartakon L, Tramisol, Tramisole, l-Tetramisole hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
SMILES Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
Nom IUPAC (6S)-6-phényl-2,3,5,6-tétrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 240.75
Poids de la formule 240.0488