Learn More
Levcromakalim, MedChemExpress
Code produit. 16462147
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16462147
Marque: Medchem Express HY14255
MedChemExpress Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.
Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Levcromakalim
CAS 94535-50-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H18N2O3
Quantité 50 mg
Synonyme (-)-Cromakalim BRL 38227
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (174.62 mM)
SMILES CC(O1)(C)[C@@H](O)[C@H](N2CCCC2=O)C3=C1C=CC(C#N)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 286.33
Poids de la formule 286.33
Pourcentage de pureté 99.84%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.