Learn More
Elma™ Ensembles de niveaux
Description
- Acier inoxydable avec poignées en plastique (10 à 120 et 180 à 300) ou Rilsan revêtement (150)
- Poignées ergonomiques
- Autoclavable
- Trous de baïonnette sur le dessous pour le montage de supports (par exemple Elma Épingle, support en silicone, peigne inférieur)
- Ouvertures carrées dans les parois latérales pour le montage de supports en silicone
Spécification
Spécification
| Type | Level Set |
| À utiliser avec (équipement) | Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL |
| Modèle | S |