Learn More
Buerkle™ Pompe à levier avec tige de piston en acier galvanisé
Code produit 15571751 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
350ml par pression
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
15571751 350ml par pression 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15571751 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 56130040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Polypropylène avec tige de piston en acier galvanisé et joints en FKM. Les quantités requises peuvent être prélevées à partir des barils sans effort avec cette pompe à levier manuelle. Idéale pour une utilisation occasionnelle.
  • Les quantités requises peuvent être prélevées à partir des barils sans effort avec cette pompe à levier manuelle.
  • Applications de la pompe à levier : eau, lubrifiants, huiles légères, produits chimiques à base d’eau, acides légers et solutions caustiques.
  • Avec raccord à vis cylindrique intégrée pour filetage fin 1 ¼ po 2 po
  • Capacité de la pompe de 350 ml par course
  • Profondeur d’immersion variable en continu de 65–90 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Débit 350ml par pression
Matériau PP/acier galvanisé