Learn More
Levetimide, MedChemExpress
Code produit 16494038
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494038 10 mg
16440397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16494038 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY105545A
MedChemExpress Levetimide is a potent and stereoselective inhibitor of [3H](+)pentazocine binding, with a Ki of 2.2 nM.
Levetimide is a potent and stereoselective inhibitor of [3H](+)pentazocine binding, with a Ki of 2.2 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Levetimide
CAS 21888-99-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H26N2O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (275.89 mM)
SMILES O=C(N1)[C@](C2=CC=CC=C2)(CCC1=O)C3CCN(CC3)CC4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 362.46
Poids de la formule 362.46
Pourcentage de pureté 99.18%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation