Learn More
Levetiracetam, MedChemExpress
Code produit 16472016
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472016 500 mg
16468096 100 mg
16434237 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16472016 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0106
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Levetiracetam, an antiepileptic agent, binds the synaptic vesicle protein SV2A. Levetiracetam enhances Temozolomide effect on glioblastoma stem cell proliferation and apoptosis. Levetiracetam modulates HDAC levels ultimately silencing MGMT, thus increasing Temozolomide effectiveness. A chemosensitizer agent.
Levetiracetam, an antiepileptic agent, binds the synaptic vesicle protein SV2A. Levetiracetam enhances Temozolomide effect on glioblastoma stem cell proliferation and apoptosis. Levetiracetam modulates HDAC levels ultimately silencing MGMT, thus increasing Temozolomide effectiveness. A chemosensitizer agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Quantité 500 mg
Synonyme UCB L059
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 85 mg/mL (499.38 mM) ∣DMSO : ≥ 85 mg/mL (499.38 mM)
SMILES NC([C@@H](N(CCC1)C1=O)CC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Pourcentage de pureté 99.21%
Qualité Research
Forme physique Powder