Learn More
Levetiracetam, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15701799 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15701799 5 g 5g
15711799 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15701799 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 462120050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 102767-28-2 | C8H14N2O2 | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102767-28-2
Formule moléculaire C8H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD03265610
Clé InChI HPHUVLMMVZITSG-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme levetiracetam, keppra, s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, keppra xr, 2s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, levetiracetamum, ucb-l 059, ucb l059, levetiractam, levroxa
CID PubChem 5284583
ChEBI CHEBI:6437
Nom IUPAC (2R)-2-(2-oxopyrrolidine-1-yl)butanamide
SMILES CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Levetiracetam
Point de fusion 117.0°C
Quantité 5 g
Rotation spécifique -76
Informations sur la solubilité Solubility in water: 104 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, methanol, acetone
Poids de la formule 170.21
compliance-icons
Product Identifier
  • Levetiracetam
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Levetiracetam