Learn More
Levetiracetam, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15711799 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15711799 25 g 25g
15701799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15711799 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 462120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    191.65€ / 25g
    Économisez 39.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 102767-28-2 | C8H14N2O2 | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102767-28-2
Formule moléculaire C8H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD03265610
Clé InChI HPHUVLMMVZITSG-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme levetiracetam, keppra, s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, keppra xr, 2s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, levetiracetamum, ucb-l 059, ucb l059, levetiractam, levroxa
CID PubChem 5284583
ChEBI CHEBI:6437
Nom IUPAC (2R)-2-(2-oxopyrrolidine-1-yl)butanamide
SMILES CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Levetiracetam
Point de fusion 117.0°C
Quantité 25 g
Rotation spécifique -76
Informations sur la solubilité Solubility in water: 104 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, methanol, acetone
Poids de la formule 170.21