Learn More
Levocarnitine propionate hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16474507
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474507 50 mg
16418526 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16474507 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0932
MedChemExpress Levocarnitine propionate hydrochloride (L-Propionylcarnitine chloride; ST-261) is used to treat the deterioration of renal function, congestive heart failure, intermittent claudication, and other diseases.
Levocarnitine propionate hydrochloride (L-Propionylcarnitine chloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Levocarnitine propionate hydrochloride
CAS 119793-66-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H20ClNO4
Quantité 50 mg
Synonyme L-Propionylcarnitine chloride ST-261
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (985.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 60 mg/mL (236.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC(O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C)=O.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 253.72
Poids de la formule 253.72
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid