Learn More
Levofloxacin, 98%
Description
Levofloxacin is a broad-spectrum antibiotic used in pharmacokinetic , antibiotic resistance , and resistance prevention studies. Levofloxacin is active against Gram-positive and Gram-negative bacteria. It inhibits DNA gyrase (type II topoisomerase) and topoisomerase IV, thereby inhibiting cell division.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Levofloxacin is a broad-spectrum antibiotic used in pharmacokinetic , antibiotic resistance , and resistance prevention studies. Levofloxacin is active against Gram-positive and Gram-negative bacteria. It inhibits DNA gyrase (type II topoisomerase) and topoisomerase IV, thereby inhibiting cell division.
Solubility
Slightly soluble in water or methanol. Soluble in glacial acetic acid or dichloromethane
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Levofloxacin |
| Type | Levofloxacin |
| Forme physique | Powder |
| Point de fusion | 218°C to 227°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Beilstein | 7327015 |
| Point d’ébullition | 572°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Levofloxacin
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Levofloxacin