Learn More
Acide carboxylique de lévofloxacine (impureté difluoro de lévofloxacine), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 100986-89-8 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C13 H9 F2 N O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (3S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (S)-(-)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid, 9,10-Difluoro-3-(S)-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, Levofloxacin Q-acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (3S)-9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-méthyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-acide carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 281.21 |
| Afficher plus |