Learn More
Acide carboxylique de lévofloxacine (impureté difluoro de lévofloxacine), TRC
Code produit 30476564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476564 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476564 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL3602501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid
CAS 100986-89-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C13 H9 F2 N O4
Quantité 1 g
Synonyme (3S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (S)-(-)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid, 9,10-Difluoro-3-(S)-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, Levofloxacin Q-acid
Formule InChI InChI=1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)/t5-/m0/s1
SMILES C[C@H]1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O
Nom IUPAC (3S)-9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-méthyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-acide carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 281.21
Poids de la formule 281.05
Pourcentage de pureté >95