Learn More
Lévofloxacine, TRC
Code produit 17994435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994435 250 mg 250mg
17904025 10 mg 10mg
17990525 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17994435 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL360255250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100986-85-4
Formule moléculaire C18 H20 F N3 O4
Poids moléculaire (g/mol) 361.37
Synonyme 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, (S)-, (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (-)-Ofloxacin, (S)-(-)-Ofloxacin, (S)-Ofloxacin, Cravit, DR 3355, HR 355, Levaquin, Levoflox, Levofloxacin, Loxof, MP 376, Oftaquix, Quixin, RWJ 25213-097, Tavanic, Unibiotic, Venaxan
Nom IUPAC (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-méthyl-10-(4-méthyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylique acide
SMILES C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Levofloxacin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
Poids de la formule 361.1438
Pourcentage de pureté >95%