Learn More
Lévoglucosénone, TRC
Code produit 30138526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138526 500 mg 500mg
30004157 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138526 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL375000500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37112-31-5
Formule moléculaire C6 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Nom IUPAC (1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-un
SMILES O=C1C=C[C@H]2CO[C@@H]1O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Levoglucosenone
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-,6+/m0/s1
Poids de la formule 126.0317