Learn More
Levomefolic acid, MedChemExpress
Description
Levomefolic acid (5-MTHF) is an orally active, brain-penetrant natural active form of folic acid and is one of the most widely used folic acid food supplements.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Levomefolic acid |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 31690-09-2 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H25N7O6 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | 5-MTHF |
| Informations sur la solubilité | H2O : 5 mg/mL (10.88 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.18 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |