Learn More
Lévosimendan cyanoacétamide hydrzone HYDR personne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Levosimendan Cyanoacetamide Hydrazone Impurity |
| CAS | 274263-65-9 |
| Formule moléculaire | C14H14N6O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2-Cyano-2-[[4-[(4R)-1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazono]-acetamide, 2-Cyano-2-[2-[4-[(4R)-1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]-acetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H14N6O2/c1-8-6-12(21)19-20-13(8)9-2-4-10(5-3-9)17-18-11(7-15)14(16)22/h2-5,8,17H,6H2,1H3,(H2,16,22)(H,19,21)/b18-11+/t8-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1C[C@@H](C)C(C2=CC=C(N/N=C(C(N)=O)\C#N)C=C2)=NN1 |
| Nom IUPAC | (1E)-2-amino-N-[4-[(4R)-4-méthyl-6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazine-3-yl]anilino]-2-oxoéthanidoyl zanide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 298.3 |
| Poids de la formule | 298.1178 |