Learn More
Levosulpiride, MedChemExpress
Code produit. 16418586
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16418586
Marque: Medchem Express HYB1059
MedChemExpress Levosulpiride (RV-12309) is the (S)-enantiomer of sulpiride, which is a D2 receptor a antagonist, an atypical antipsychotic drug of the benzamide class.
Levosulpiride (RV-12309) is the (S)-enantiomer of sulpiride, which is a D2 receptor a antagonist, an atypical antipsychotic drug of the benzamide class.
Spécification
Nom chimique ou matériau Levosulpiride
CAS 23672-07-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H23N3O4S
Quantité 100 mg
Synonyme RV-12309 S-(-)-Sulpiride
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (146.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC[C@H]1N(CC)CCC1)C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC=C2OC
Poids moléculaire (g/mol) 341.43
Poids de la formule 341.43
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.