Learn More
Lévoviriine, TRC
Code produit 30468375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468375 100 mg 100mg
30466324 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30468375 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL379000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206269-27-4
Formule moléculaire C8 H12 N4 O5
Poids moléculaire (g/mol) 244.2
Synonyme 1-β-L-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, ICN 17261, L-Ribavirin
Nom IUPAC 1-[(2S,3S,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide
SMILES NC(=O)c1ncn(n1)[C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Levovirin
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m0/s1
Poids de la formule 244.0808