Learn More
Acide levulinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429752 250 g 250g
11419752 1000 g 1000g
11439752 5000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429752 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10813.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-76-2 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Mainly used as an intermediate for medicines, agricultural chemical and organic synthesis. Used as raw material of perfume, modifier and solvent of plastics. It is also employed as an additive of polymer, paints and lubricating oil. Also used as a surfactant and auxiliary for making printing ink, rubber flux and cosmetics(including shampoo).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Principalement utilisé comme intermédiaire pour les médicaments, la synthèse chimique agricole et organique. Utilisé comme matière première des parfums, modificateurs et solvants de plastiques. Il est également utilisé comme additif dans les polymères, les peintures et lʼhuile de lubrification. Également utilisé comme surfactant et auxiliaire pour la fabrication de lʼencre dʼimpression, du flux de caoutchouc et des cosmétiques (y compris le shampooing).
Solubilité
Soluble dans lʼeau (675 g/l à 20°C).
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-76-2
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.116
Numéro MDL MFCD00002796
Clé InChI JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acid
CID PubChem 11579
ChEBI CHEBI:45630
Nom IUPAC Acide 4-oxopentanoïque
SMILES CC(=O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Levulinic acid
Point de fusion 26°C to 31°C
Densité 1.134
pH 2.5 to 3.0
Point d’ébullition 245°C to 246°C
Point d’éclair 137°C (278°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.4415
Quantité 250 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 506796
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5472
Informations sur la solubilité Soluble in water ( 675g/L at 20°C).
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 98%