Learn More
Levulinic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Levulinic Acid |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| Poids de la formule | 116.0473 |