Learn More
Acide lévulinique, TRC
Code produit 17974975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17974975 500 g 500g
17970525 50 g 50g
17932325 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17974975 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL379500500G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-76-2
Formule moléculaire C5 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Synonyme Levulinic Acid, Pentanoic acid, 4-oxo-, Levulinic acid (8CI), 4-Oxopentanoic acid, 3-Acetylpropanoic acid, 3-Acetylpropionic acid, 3-Oxobutanecarboxylic acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxovaleric acid, Laevulinic acid, Levulic acid, NSC 3716, β-Acetylpropionic acid, γ-Ketovaleric acid
Nom IUPAC Acide 4-oxopentanoïque
SMILES CC(=O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Levulinic Acid
Quantité 500 g
Formule InChI InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Poids de la formule 116.0473