Learn More
Lewis X Trisaccharide, méthylglycoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lewis X Trisaccharide, Methyl Glycoside |
| CAS | 176106-81-3 |
| Formule moléculaire | C21 H37 N O15 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H37NO15/c1-6-11(26)13(28)15(30)20(33-6)37-18-10(22-7(2)25)19(32-3)35-9(5-24)17(18)36-21-16(31)14(29)12(27)8(4-23)34-21/h6,8-21,23-24,26-31H,4-5H2,1-3H3,(H,22,25)/t6-,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H]1NC(=O)C |
| Nom IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-6-(hydroxyméthyl)-2-méthoxy-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 543.52 |
| Poids de la formule | 543.2163 |