Learn More
Lewis X Trisaccharide, TRC
Code produit 30012439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012439 1 mg 1mg
30004884 5 mg 5mg
30003240 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012439 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL3950001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71208-06-5
Formule moléculaire C20 H35 N O15
Poids moléculaire (g/mol) 529.49
Nom IUPAC N-[(3R,4R,5S,6R)-2-hydroxy-6-(hydroxyméthyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acétamide
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](NC(=O)C)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lewis X Trisaccharide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H35NO15/c1-5-10(25)12(27)14(29)19(32-5)36-17-9(21-6(2)24)18(31)33-8(4-23)16(17)35-20-15(30)13(28)11(26)7(3-22)34-20/h5,7-20,22-23,25-31H,3-4H2,1-2H3,(H,21,24)/t5-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17+,18?,19-,20-/m0/s1
Poids de la formule 529.2007
Pourcentage de pureté >95%