Learn More
LGD-4033, TRC
Code produit 30010352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010352 50 mg 50mg
30004477 25 mg 25mg
30005883 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010352 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL39762050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1165910-22-4
Formule moléculaire C14 H12 F6 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 338.25
Synonyme Benzonitrile, 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl]-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)-, 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl]-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, LGD-4033, VK5211, Ligandrol
Nom IUPAC 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-trifluoro-1-hydroxyéthyl]pyrrolidine-1-yl]-2-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES O[C@H]([C@H]1CCCN1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau LGD-4033
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H12F6N2O/c15-13(16,17)10-6-9(4-3-8(10)7-21)22-5-1-2-11(22)12(23)14(18,19)20/h3-4,6,11-12,23H,1-2,5H2/t11-,12-/m1/s1
Poids de la formule 338.0854
Pourcentage de pureté >95%