Learn More
LGD-6972, MedChemExpress
Code produit 16495906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495906 100 mg
16481447 50 mg
16471269 1 mg
16465238 10 mg
16457957 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16495906 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12525
MedChemExpress LGD-6972 is a selective and orally active glucagon receptor antagonist. LGD-6972 has the potential for type 2 diabetes research.
LGD-6972 is a selective and orally active glucagon receptor antagonist. LGD-6972 has the potential for type 2 diabetes research.
Spécification
Nom chimique ou matériau LGD-6972
CAS 1207989-09-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C43H46N2O5S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (177.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCS(=O)(O)=O)C1=CC=C(C[C@H](C2=CC=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C=C2)C(NC4=CC=C(C5=C(C)C=C(C)C=C5C)C=C4)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 702.9
Poids de la formule 702.9
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism