Learn More
LGK974, MedChemExpress
Code produit 16497388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16497388 10 mg -
16417366 100 mg -
16409867 5 mg -
16493417 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16497388 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17545
MedChemExpress LGK974 (WNT974) is an orally bioavailable and specific Porcupine (PORCN) inhibitor with an IC50 of 0.1 nM.
LGK974 (WNT974) is an orally bioavailable and specific Porcupine (PORCN) inhibitor with an IC50 of 0.1 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau LGK974
CAS 1243244-14-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H20N6O
Quantité 10 mg
Synonyme WNT974
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (80.72 mM)
SMILES O=C(NC1=NC=C(C2=NC=CN=C2)C=C1)CC3=CN=C(C4=CC(C)=NC=C4)C(C)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 396.44
Poids de la formule 396.44
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death