Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire LH-4000
Code produit 10705424 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10705424 4 x 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10705424 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75006475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3515.00€
    2687.44€ / 1 pièces
    Économisez 827.56€
    23% de réduction
 Article restreint
En stock
Travaillez en conformité avec les paramètres des protocoles existants grâce à ce rotor de centrifugeuse qui peut gérer de nombreuses applications de traitement d’échantillons avec une capacité allant de 1,5 à 250 ml.
Travaillez en conformité avec les paramètres des protocoles existants grâce au rotor à angles fixes Thermo Scientific™ LH-4000, qui peut gérer de nombreuses applications de traitement d’échantillons. Faites votre choix entre les godets ronds et les godets DoubleSpin avec une large gamme d’adaptateurs disponibles offrant une capacité flexible allant de 1,5 à 250 ml.
Informations de commande :
Corps du rotor (75006476) et accessoires à commander pour compléter le système. Les adaptateurs pour tubes et l’adaptateur pour microplaques pour les nacelles DoubleSpin sont également commandés séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Cryofuge 5500i.
Remarque :
À utiliser uniquement en version 230 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angle fixe LH-4000
Matériau Corps du rotor en acier inoxydable, godet en aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 4 x 1000 mL
FCR max. 5,346 ×g
Vitesse max. 4 400 tr/min
Rayon (métrique) 215 mm
Rayon (métrique) Min. 88 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses à grande capacité Sorvall série RC 4, Cryofuge 5500i et Multifuge 4
Angle 90°
Certifications/Conformité Les godets ronds (75006477) et les godets DoubleSpin (75006478) sont certifiés pour le confinement biologique par CAMR, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni.
FCR min. 2,487 ×g
Biocontainment Oui