Learn More
Gibco™ LHC-8 Medium (1X), without gentamicin
GREENER_CHOICE
Code produit 11598856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11598856 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11598856 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12679015
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Milieu LHC-8 (1X), sans gentamicine
Les milieux sans sérum LHC sont les produits les plus couramment utilisés pour la culture des cellules épithéliales bronchiques. Il s’agit d’un milieu supplémenté. Pour une flexibilité et une commodité maximales, nous proposons également un milieu de base LHC.
Applications :
Conçus spécifiquement pour la croissance des cellules épithéliales bronchiques telles que IB3-1, S9 et C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (cellules épithéliales bronchiques humaines normales) et BBE (cellules épithéliales bronchiques bovines) pour la recherche sur l’asthme, l’allergie, le cancer du poumon, la mucoviscidose, le cancer pulmonaire et œsophagien sans autres suppléments.
Performance et tests de qualité :
tests de performance dans un dosage de croissance utilisant des cellules BEAS-2B.
Référence(s) :
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao Y.L., et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hei T.K., et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner J.F. et LaVeck, M.A. (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire B3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (cellules épithéliales bronchiques humaines normales), BBE (cellules épithéliales bronchiques bovines)
Type de cellule Cellules épithéliales
Classification Sans sérum
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu LHC-8
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Pas de gentamicine
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Antibiotiques inclus Sans sulfate de gentamicine
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules de mammifères