Learn More
Gibco™ LHC-9 Medium (1X)
Code produit 11508866 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11508866 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11508866 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12680013
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu LHC-9 (1X)
Les milieux sans sérum LHC sont les produits les plus couramment utilisés pour la culture des cellules épithéliales bronchiques. Pour une flexibilité et une commodité maximales, nous proposons ces produits avec ou sans supplémentation.
Milieu de base LHC (1X), liquide
Applications :
Formulé pour la croissance des cellules épithéliales bronchiques avec d’autres suppléments.
Conditions de stockage recommandées :
2° à 8°C.
Durée de conservation :
12 mois
Utilisation(s) prévue(s)
Usage exclusivement réservé à la recherche :
Milieu LHC-8 et milieu LHC-9
Applications :
Conçus spécifiquement pour la croissance des cellules épithéliales bronchiques telles que IB3-1, S9 et C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (cellules épithéliales bronchiques humaines normales) et BBE (cellules épithéliales bronchiques bovines) pour la recherche sur l’asthme, l’allergie, le cancer du poumon, la mucoviscidose, le cancer pulmonaire et œsophagien sans autres suppléments.
Tests de performance et de qualité :
Performances testées dans un dosage de croissance utilisant des cellules BEAS-2B.
Conditions de stockage recommandées :
-5°C à -20°C.
Utilisation(s) prévue(s)
Usage exclusivement réservé à la recherche
Référence(s) :
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao Y.L., et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hei T.K., et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner J.F. et LaVeck, M.A. (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire B3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (cellules épithéliales bronchiques humaines normales), BBE (cellules épithéliales bronchiques bovines)
Type de cellule Cellules épithéliales
Classification Sans sérum
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu LHC-9
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules de mammifères