Learn More
Berthold Technologies Licence pour les logiciels FB12/Sirius
Code produit 31777426 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Analyses de luminescence
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application)
31777426 Analyses de luminescence
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777426 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 84113
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Licence logicielle pour prendre en charge les protocoles de contrôle et de mesure des instruments sur un PC Windows.
  • Les logiciels PC de base permettent uniquement la mesure des échantillons
  • Les calculs de données doivent être effectués séparément (par exemple, dans Excel)
  • La licence Sirius 2 pour le logiciel PC FB12/Sirius (Microsoft Windows) comprend :
  • Protocole d’essai unique
  • Protocole de double test
  • Protocole de cinétique unique
  • Protocoles cinétiques multiples
  • Protocole de coupure
  • Calcul des réplications
  • Soustraction à blanc
  • Fonctions supplémentaires de traitement des données
Spécification
Type Logiciel
À utiliser avec (application) Analyses de luminescence
À utiliser avec (équipement) Luminomètre à tubes Sirius 2 LB 9526
Configuration système Windows 10 ou versions plus récentes