Learn More
Lichénane, ≥ 95 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11413422 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413422 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11413422 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215523101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Lichenan
Note relative au nom For HPLC analysis
CAS 1402-10-4
Couleur Gris
Formule moléculaire C6H10O5
Quantité 1 g
Synonyme lichenin, 2s,3r,4r-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4,5-triol, licheningehalt
Clé InChI CXKKSSKKIOZUNR-ZLUOBGJFSA-N
SMILES C1=C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Nom IUPAC (2S,3R,4R)-2-(hydroxyméthyl)-3,4-dihydro-2H-pyrane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 162.141
CID PubChem 439241
Poids de la formule 488.442
Pourcentage de pureté ≥95%
Forme physique Poudre