Learn More
Licochalcone C, MedChemExpress
Code produit 16471388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471388 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16471388 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0374
MedChemExpress Licochalcone C could inhibit α-glucosidase, with IC50s of <100 nM and 92.43 μM for α-glucosidase and protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), respectively.
Licochalcone C could inhibit α-glucosidase, with IC50s of <100 nM and 92.43 μM for α-glucosidase and protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Licochalcone C
CAS 144506-14-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22O4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (98.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(O)C=C1)/C=C/C2=CC=C(O)C(C/C=C(C)\C)=C2OC
Poids moléculaire (g/mol) 338.4
Poids de la formule 338.4
Pourcentage de pureté 99.35%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism