Learn More
Gilac™ Couvercle pour porte-sac à cannes de 120 L
Code produit 17958721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17958721 Blanc 1 pièce
17928551 Rouge 1 pièce
17938951 Bleu 1 pièce
17928571 Vert 1 pièce
17948631 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17958721 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G710121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.54€
    9.73€ / 1 pièces
    Économisez 4.81€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Le couvercle du porte-sac à poteaux de 120 L est disponible en 5 couleurs pour faciliter le tri sélectif. En mode manuel, le couvercle reste ouvert tout seul. Peut également être ouvert et fermé à l'aide de la pédale.
  • Disponible en 5 couleurs pour faciliter le tri sélectif.
  • En mode manuel, le couvercle reste ouvert tout seul.
  • Peut également être ouvert et fermé normalement à l'aide de la pédale.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Medio ambiente con recogida de residuos necesaria
À utiliser avec (équipement) Porte-sacs
Comprend Couvercle
Matériau Polyéthylène
Largeur (impériale) 19.1 in.
Type de produit Bag Holder Cover
Largeur (métrique) 484 mm