Description
- À utiliser avec un seau à quatre côtés de 14 L de dimensions 280 x 280 x 290 mm (L x l x H).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| Graduations | None |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Transparent |
| Description | Couvercle pour seau à quatre côtés |
| À utiliser avec (équipement) | Seau à quatre côtés |
| Longueur (impériale) | 11.02 in. |
| Longueur (métrique) | 280 mm |
| Largeur (impériale) | 11.02 in. |
| Largeur (métrique) | 280 mm |