Learn More
Descripción
- Couvercle de rechange pour lyophilisateur FreeZone.
- Couvercle de 3/4 po, couvercle de 14 po de diamètre adapté aux chambres de séchage et aux chambres de collecteur FreeZone.
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Couvercle |
| Capacité (métrique) | Jusqu’à 18 L |
| Plage de températures (métrique) | -105°C à +170°C |
| Matériau | Acrylique |
| À utiliser avec (équipement) | Lyophilisateur FreeZone |
| Hauteur (impériale) | 0,75 in |
| Hauteur (métrique) | 19,05 mm |
| Longueur (impériale) | 14 in |
| Longueur (métrique) | 355,6 mm |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?