Learn More
Gilac™ Couvercle avec poignée pour récipient rond HACCP destiné au contact alimentaire
Code produit 17978951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
À utiliser avec (équipement):
50 L Round HACCP Food Contact Container
Récipient rond HACCP de 50 l pour contact alimentaire
Récipient rond HACCP de 75 l pour contact alimentaire
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (équipement) unitSize
17978951 Blanc Récipient rond HACCP de 50 l pour contact alimentaire 1 pièce
17948741 Bleu 50 L Round HACCP Food Contact Container 1 pièce
17968661 Vert Récipient rond HACCP de 50 l pour contact alimentaire 1 pièce
17968741 Rouge Récipient rond HACCP de 50 l pour contact alimentaire 1 pièce
17998691 Jaune Récipient rond HACCP de 50 l pour contact alimentaire 1 pièce
17988831 Blanc Récipient rond HACCP de 75 l pour contact alimentaire 1 pièce
17958911 Jaune Récipient rond HACCP de 75 l pour contact alimentaire 1 pièce
17938581 Bleu Récipient rond HACCP de 75 l pour contact alimentaire 1 pièce
17958581 Rouge Récipient rond HACCP de 75 l pour contact alimentaire 1 pièce
17968651 Vert Récipient rond HACCP de 75 l pour contact alimentaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17978951 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G613321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.89€
    15.62€ / 1 pièces
    Économisez 6.27€
    28% de réduction
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couvercle avec poignée pour conteneur HACCP rond.
  • Couvercle avec poignée pour conteneur HACCP rond.
Spécification
Type de produit Tapa de contenedor de alimentos HACCP
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Récipient rond HACCP de 50 l pour contact alimentaire