Learn More
Buerkle™ Couvercle pour récipients ronds
Code produit 17998441 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) externe:
9,65 in
18,5 in
21,65 in
27,17 in
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) externe Conditionnement
17998441 9,65 in 1 pièce
17860974 18,5 in 1 pièce
17880974 21,65 in 1 pièce
17806414 27,17 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17998441 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34900141
Expédition estimée: 22-12-2026
Couvercle pour Buerkle Conteneurs de forme ronde.
  • PEBD-L (PEBD linéaire), transparent
  • Sans rupture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 9,65 in
Type Tank Lid