Learn More
Lidanserin, MedChemExpress
Code produit 16463588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463588 10 mg
16420919 1 mg
16416317 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16463588 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101815
MedChemExpress Lidanserin (ZK-33839) acts as a 5-HT2A and α1-adrenergic receptor antagonist.
Lidanserin (ZK-33839) acts as a 5-HT2A and α1-adrenergic receptor antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lidanserin
CAS 73725-85-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H31FN2O4
Quantité 10 mg
Synonyme ZK-33839
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (110.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NCC(C2=CC=C(OC)C(OCCCN3CCC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)=C2)C1
Poids moléculaire (g/mol) 454.53
Poids de la formule 454.53
Pourcentage de pureté 97.92%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation