Learn More
R&D Systems™ Lidocaine
Code produit 18702504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18702504 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18702504 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3057/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.86€
    94.50€ / 50mg
    Économisez 10.36€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Na+ channel blocker
Anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lidocaine
CAS 137-58-6
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C14H22N2O
Poids de la formule 234.34
Pureté >99%
Poids moléculaire 234.343