Learn More
R&D Systems™ Lidocaine
Code produit 18746426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18746426 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18746426 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3057/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.62€
    67.20€ / 10mg
    Économisez 7.42€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
Lidocaine is an anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 137-58-6
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C14H22N2O
Poids de la formule 234.34
Type de produit Channel Blocker
Pureté 99%