Learn More
Lidocaïne, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10350944 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10350944 100 g Flacon en verre 100g
10775971 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10350944 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00€
    165.65€ / 100g
    Économisez 18.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 137-58-6 | C14H22N2O | 234.343 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-58-6
Formule moléculaire C14H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 234.343
Numéro MDL MFCD00026733
Clé InChI NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
CID PubChem 3676
ChEBI CHEBI:6456
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
SMILES CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lidocaine
Point de fusion 66.0°C to 69.0°C
% min. CAS 96.5
Couleur Blanc à jaune
% max. CAS 100.0
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 97.5%
Merck Index 15, 5535
Point d’ébullition 182.0°C (4.0 mmHg)
Poids de la formule 234.34
Pourcentage de pureté 97.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lidocaine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.