Learn More
Lidocaïne, 99,9 %, MP Biomedicals™
Code produit 11494552 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11494552 100 g
11404562 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494552 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219011180
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
CAS: 137-58-6 | C14H22N2O | 234.343 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 137-58-6
Formule moléculaire C14H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 234.343
Clé InChI NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
CID PubChem 3676
ChEBI CHEBI:6456
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
SMILES CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lidocaine
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Poids de la formule 234.34
Qualité Non disponible