Learn More
Lidocaine Hydrochloride Monohydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lidocaine hydrochloride monohydrate |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2 |
| Poids de la formule | 288.1605 |