Learn More
Chlorhydrate de lidocaïne, MP Biomedicals
Code produit 11446321 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11446321 10 g 10g
11476321 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446321 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219391710
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 6108-05-0
Formule moléculaire C14H25ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 288.82
Numéro MDL MFCD00150329
Clé InChI YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate
CID PubChem 16219577
ChEBI CHEBI:60791
SMILES O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lidocaine Hydrochloride
Quantité 10 g
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide;hydrate;chlorhydrate
Poids de la formule 270.8
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lidocaine Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.