Specifications
| CAS | 6108-05-0 |
| Formule moléculaire | C14H25ClN2O2 |
| Numéro MDL | MFCD00150329 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate |
| Clé InChI | YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C |
| Nom IUPAC | chlorure d'hydrate de {[(2,6-diméthylphényl)carbamoyl]méthyl}diéthylazanium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 288.82 |
| CID PubChem | 16219577 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lidocaine Hydrochloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.