Learn More
Lidocaine, MedChemExpress
Description
Lidocaine (Lignocaine) inhibits sodium channels involving complex voltage and using dependence. Lidocaine decreases growth, migration and invasion of gastric carcinoma cells via up-regulating miR-145 expression and further inactivation of MEK/ERK and NF-κB signaling pathways. Lidocaine is an amide derivative and has potential for the research of ventricular arrhythmia.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lidocaine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 137-58-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H22N2O |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | Lignocaine |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (426.73 mM) ∣H2O : ≥ 5 mg/mL (21.34 mM) |
| Afficher plus |