Learn More
Lidocaïne, TRC
Code produit 17971655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971655 1 g 1g
17923465 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17971655 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL3978051G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-58-6
Formule moléculaire C14 H22 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 234.34
Synonyme Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8CI), α-Diethylamino-2,6-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, Anestacon, Aritmal, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, LidoPosterine, Lidocadren, Lidocain, Lidoderm, Lignocaine, Linisol, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Trachisan, Versatis, Xilina, Xybrex, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, Xylovet
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
SMILES CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lidocaine
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Poids de la formule 234.1732
Pourcentage de pureté >95%