Learn More
BOLA Couvercles
Code produit 10296971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
60 mm
66 mm
82 mm
125 mm
166 mm
185 mm
Unit Size:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) externe unitSize
10296971 60 mm 1 pièce
10104451 66 mm 1 pièce
10290092 82 mm 1 pièce
10076841 125 mm 1 pièce
10504022 166 mm 1 pièce
10737342 185 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10296971 Supplier BOLA Supplier No. H92707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.20€
    19.23€ / 1 pièces
    Économisez 5.97€
    23% de réduction
Expédition estimée: 16-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Couvercles en PTFE, à fermeture étanche
Couvercle avec épaulement de centrage.
Specifications
Diamètre (métrique) externe 60 mm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Certifications/Conformité FDA