Learn More
BOLA Couvercles
Code produit 10737342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
60 mm
66 mm
82 mm
125 mm
166 mm
185 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10737342 185 mm 1 pièce
10296971 60 mm 1 pièce
10104451 66 mm 1 pièce
10290092 82 mm 1 pièce
10076841 125 mm 1 pièce
10504022 166 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10737342 Fournisseur BOLA Code fournisseur H 92715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.49€
    210.72€ / 1 pièces
    Économisez 58.77€
    21% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Couvercles en PTFE, à fermeture étanche
Couvercle avec épaulement de centrage.
Spécification
Diamètre (métrique) externe 185 mm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Certifications/Conformité FDA