Learn More
Haldenwanger™ Couvercles pour creusets en porcelaine
Code produit 12386487
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Creusets de 13 ml
Creusets de 20 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
12386487 Creusets de 13 ml 10 pièces
12396487 Creusets de 20 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12386487 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 79D/7A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.10€
    70.52€ / 10 pièces
    Économisez 26.58€
    27% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Conçu pour s’adapter aux creusets en porcelaine Haldenwanger™.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • À utiliser avec les creusets en porcelaine
Specifications
Couleur Blanc
Matériau Porcelaine
À utiliser avec (application) Creusets de 13 ml
Diamètre (métrique) externe 43mm
Product Type Couvercles de creuset